Print…
2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310777-1G OR310777-5G
APOSOR310777-1GEA 168 EUR
APOSOR310777-1G APOSOR310777-5G
2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08144700
Número CAS: 344325-95-7