Print…
Methyl cyclopentanecarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310647-5G OR310647-25G
APOSOR310647-5GEA 0 EUR
APOSOR310647-5G APOSOR310647-25G
Methyl cyclopentanecarboxylate 97%
Methyl cyclopentanecarboxylate
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 158 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019290
Número CAS: 4630-80-2
UN: 3272
ADR: 3,III