Print…
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Dicyanobiphenyl, 4,4'-Dibenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-Bibenzonitrile
OR310636-1G OR310636-25G OR310636-5G
APOSOR310636-1GEA 37.7 EUR
APOSOR310636-1G APOSOR310636-25G APOSOR310636-5G
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Fórmula: C₁₄H₈N₂
Ponto de Fusão: 236…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013805
Número CAS: 1591-30-6