Print…
N-Boc-3-ethylpiperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Ethylpiperazine, N1-BOC protected, N-Boc-3-Ethylpiperazine
OR3105-1G OR3105-5G
APOSOR3105-1GEA 91.5 EUR
APOSOR3105-1G APOSOR3105-5G
N-Boc-3-ethylpiperazine
N-Boc-3-ethylpiperazine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367735
Número CAS: 438049-35-5