Print…
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Phenylpiperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-2-phenylpiperazine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylpiperazine, 2-Methyl-2-propanyl 2-phenyl-1-piperazinecarboxylate
OR3104-1G OR3104-250MG OR3104-100MG
APOSOR3104-1GEA 227 EUR
APOSOR3104-1G APOSOR3104-250MG APOSOR3104-100MG
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₅H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367734
Número CAS: 886766-60-5