Print…
2-Vinylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR31038-1G OR31038-5G OR31038-10G
APOSOR31038-1GEA 69.6 EUR
APOSOR31038-1G APOSOR31038-5G APOSOR31038-10G
2-Vinylbenzoic acid
2-Vinylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de Fusão: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02066273
Número CAS: 27326-43-8