Print…
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Methyl-4-[(4-nitrophenyl)carbonyl]piperazine
OR310338-1G OR310338-5G
APOSOR310338-1GEA 69.6 EUR
APOSOR310338-1G APOSOR310338-5G
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00585638
Número CAS: 21091-98-5