Print…
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR310319-1G OR310319-500MG
APOSOR310319-1GEA 336 EUR
APOSOR310319-1G APOSOR310319-500MG
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Fórmula: C5H7Cl3O2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021685
Número CAS: 17831-70-8