Print…
4-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isonicotinonitrile, 4-Cyanopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 4-Cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester
OR310221-1G OR310221-250MG OR310221-5G
APOSOR310221-1GEA 217 EUR
APOSOR310221-1G APOSOR310221-250MG APOSOR310221-5G
4-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
4-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Peso Molecular: 230.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458478
Número CAS: 878194-91-3