Print…

8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine

Fornecedor: Apollo Scientific

OR310191-1G OR310191-500MG
APOSOR310191-1GEA 894 EUR
APOSOR310191-1G APOSOR310191-500MG
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22126122
Número CAS: 1373348-94-7

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR