Print…
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,5-Dichlorothiophen-3-yl)boronic acid
OR310159-1G OR310159-250MG OR310159-5G
APOSOR310159-1GEA 212 EUR
APOSOR310159-1G APOSOR310159-250MG APOSOR310159-5G
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Fórmula: C₄H₃BCl₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09837622
Número CAS: 177735-28-3