Print…
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310142-1G OR310142-500MG
APOSOR310142-1GEA 671 EUR
APOSOR310142-1G APOSOR310142-500MG
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03265322
Número CAS: 887573-44-6