Print…
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310132-1G OR310132-500MG
APOSOR310132-1GEA 671 EUR
APOSOR310132-1G APOSOR310132-500MG
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso Molecular: 177.2 g/mol
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12924304
Número CAS: 1138220-76-4