Print…
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4-Dimethylisoxazolidin-3-one
OR310131-1G OR310131-100MG OR310131-250MG
APOSOR310131-1GEA 101 EUR
APOSOR310131-1G APOSOR310131-100MG APOSOR310131-250MG
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Fórmula: C₅H₉NO₂
Peso Molecular: 115.13 g/mol
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21333197
Número CAS: 81778-07-6