Print…
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310118-1G OR310118-250MG
APOSOR310118-1GEA 580 EUR
APOSOR310118-1G APOSOR310118-250MG
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Fórmula: C₇H₉N₃O
Ponto de Fusão: 215…217 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11506254
Número CAS: 851776-30-2