Print…
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310110-1G OR310110-250MG
APOSOR310110-1GEA 801 EUR
APOSOR310110-1G APOSOR310110-250MG
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Fórmula: C₁₄H₁₅NO₄
Ponto de Fusão: 139…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00868668
Número CAS: 25392-50-1