Print…
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310068-1G OR310068-500MG
APOSOR310068-1GEA 538 EUR
APOSOR310068-1G APOSOR310068-500MG
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Fórmula: C₁₁H₈ClIN₂
Ponto de Fusão: 136…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22373657
Número CAS: 1356397-46-0