Print…
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310057-1G OR310057-250MG
APOSOR310057-1GEA 183 EUR
APOSOR310057-1G APOSOR310057-250MG
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Fórmula: C9H5ClN2O2
Peso Molecular: 208.6000 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09864191
Número CAS: 20254-76-6
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable