Print…
1H-Indole-2-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310037-1G OR310037-250MG
APOSOR310037-1GEA 148 EUR
APOSOR310037-1G APOSOR310037-250MG
1H-Indole-2-carbonitrile
1H-Indole-2-carbonitrile
Fórmula: C₉H₆N₂
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00187566
Número CAS: 36193-65-4