Print…
Isopropylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Isopropylboronic acid Pinacol ester, 2-Isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropylboronic acid, pinacol ester
OR310019-100G OR310019-25G
APOSOR310019-100GEA 366 EUR
APOSOR310019-100G APOSOR310019-25G
Isopropylboronic acid pinacol ester 97%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₉BO₂
Peso Molecular: 170.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663856
Número CAS: 76347-13-2