Print…
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310012-1G OR310012-500MG OR310012-5G
APOSOR310012-1GEA 336 EUR
APOSOR310012-1G APOSOR310012-500MG APOSOR310012-5G
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₅ClN₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22192242
Número CAS: 50971-79-4