Print…
3-Quinolinecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30994-50MG OR30994-100MG
APOSOR30994-50MGEA 21.9 EUR
APOSOR30994-50MG APOSOR30994-100MG
3-Quinolinecarbaldehyde
3-Quinolinecarbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NO
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006768
Número CAS: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7