Print…
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30991-1G OR30991-5G
APOSOR30991-1GEA 0 EUR
APOSOR30991-1G APOSOR30991-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₆N₂O
Ponto de ebulição: 88…90 °C/0,1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419800
Número CAS: 27258-32-8