Print…
4-Chlorosalicylaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30987-1G OR30987-5G
APOSOR30987-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30987-1G APOSOR30987-5G
4-Chlorosalicylaldehyde
4-Chlorosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 230 °C
Ponto de Fusão: 47…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06252499
Número CAS: 2420-26-0