Print…
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30985-25G OR30985-5G OR30985-1G
APOSOR30985-25GEA 763 EUR
APOSOR30985-25G APOSOR30985-5G APOSOR30985-1G
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆IN₃
Ponto de Fusão: 182…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261138
Número CAS: 88805-76-9