Print…
Methyl-3-phenylpropionate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR30978-100G OR30978-25G OR30978-500G
APOSOR30978-100GEA 0 EUR
APOSOR30978-100G APOSOR30978-25G APOSOR30978-500G
Methyl-3-phenylpropionate 98%
Methyl-3-phenylpropionate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 236…239 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017209
Número CAS: 103-25-3