Print…
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30970-100G OR30970-25G OR30970-5G
APOSOR30970-100GEA 754 EUR
APOSOR30970-100G APOSOR30970-25G APOSOR30970-5G
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂
Densidade: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059036
Número CAS: 18471-40-4
UN: 2735
ADR: 8,III