Print…
3-Amino-1-benzylpiperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30968-1G OR30968-5G OR30968-25G
APOSOR30968-1GEA 0 EUR
APOSOR30968-1G APOSOR30968-5G APOSOR30968-25G
3-Amino-1-benzylpiperidine
3-Amino-1-benzylpiperidine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038444
Número CAS: 60407-35-4