Print…
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30963-10G OR30963-1G
APOSOR30963-10GEA 0 EUR
APOSOR30963-10G APOSOR30963-1G
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 885949-91-7