Print…
3-Amino-6-methylpyridazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30962-1G OR30962-5G
APOSOR30962-1GEA 23.2 EUR
APOSOR30962-1G APOSOR30962-5G
3-Amino-6-methylpyridazine
3-Amino-6-methylpyridazine
Fórmula: C₅H₇N₃
Ponto de Fusão: 223…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569899
Número CAS: 18591-82-7