Print…
3-Amino-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30957-25G OR30957-5G
APOSOR30957-25GEA 37.7 EUR
APOSOR30957-25G APOSOR30957-5G
3-Amino-1H-pyrazole
3-Amino-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₅N₃
Ponto de ebulição: 218 °C/122mmHg
Ponto de Fusão: 34…39 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005236
Número CAS: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
UN: 3259
ADR: 8,II