Print…
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30949-1G OR30949-5G
APOSOR30949-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30949-1G APOSOR30949-5G
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320814
Número CAS: 129432-25-3