Print…
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-4-cyanopyridine
OR30946-1G OR30946-250MG OR30946-5G
APOSOR30946-1GEA 72.5 EUR
APOSOR30946-1G APOSOR30946-250MG APOSOR30946-5G
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
3-Aminopyridine-4-carbonitrile
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04035596
Número CAS: 78790-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III