Print…
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309382-1G OR309382-5G
APOSOR309382-1GEA 127 EUR
APOSOR309382-1G APOSOR309382-5G
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₇Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 59666-16-9