Print…
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
OR309360-1G OR309360-5G
APOSOR309360-1GEA 58 EUR
APOSOR309360-1G APOSOR309360-5G
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01871299
Número CAS: 68208-20-8