Print…
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309350-1G OR309350-5G
APOSOR309350-1GEA 343 EUR
APOSOR309350-1G APOSOR309350-5G
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₄ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02166834
Número CAS: 112190-03-1