Print…
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30935-25G OR30935-5G OR30935-100G
APOSOR30935-25GEA 94.4 EUR
APOSOR30935-25G APOSOR30935-5G APOSOR30935-100G
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₈ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08277279
Número CAS: 30838-93-8