Print…
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate, 4-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309349-1G OR309349-5G
APOSOR309349-1GEA 42.2 EUR
APOSOR309349-1G APOSOR309349-5G
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₂ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173417
Número CAS: 22931-71-1