Print…
4-Bromo-o-anisidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-5-bromoanisole, 2-Methoxy-4-bromoaniline
OR30932-100G OR30932-25G OR30932-5G
APOSOR30932-100GEA 154 EUR
APOSOR30932-100G APOSOR30932-25G APOSOR30932-5G
4-Bromo-o-anisidine 98%
4-Bromo-o-anisidine
Fórmula: C₇H₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01204266
Número CAS: 59557-91-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III