Print…
5-Bromo-2-nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene
OR30931-10G OR30931-1G OR30931-5G
APOSOR30931-10GEA 29 EUR
APOSOR30931-10G APOSOR30931-1G APOSOR30931-5G
5-Bromo-2-nitroanisole
5-Bromo-2-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09966092
Número CAS: 103966-66-1