Print…
2-Amino-5-bromophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30930-1G OR30930-5G OR30930-25G
APOSOR30930-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30930-1G APOSOR30930-5G APOSOR30930-25G
2-Amino-5-bromophenol 98%
2-Amino-5-bromophenol
Fórmula: C₆H₆BrNO
Peso Molecular: 188.0200 g/mol
Ponto de Fusão: 135…140 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095028
Número CAS: 38191-34-3