Print…
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30929-10G OR30929-1G OR30929-5G
APOSOR30929-10GEA 31.9 EUR
APOSOR30929-10G APOSOR30929-1G APOSOR30929-5G
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
5-Bromo-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Ponto de Fusão: 40…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095027
Número CAS: 27684-84-0