Print…
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309289-250MG OR309289-100MG
APOSOR309289-250MGEA 125 EUR
APOSOR309289-250MG APOSOR309289-100MG
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline ≥97%
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₀BrNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 927800-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III