Print…
7-Bromoquinolin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR309241-1G OR309241-5G
APOSOR309241-1GEA 0 EUR
APOSOR309241-1G APOSOR309241-5G
7-Bromoquinolin-4-ol
7-Bromoquinolin-4-ol
Fórmula: C₉H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659037
Número CAS: 82121-06-0