Print…
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7,8-Dichloro-4-hydroxyquinoline
OR309218-1G OR309218-250MG
APOSOR309218-1GEA 284 EUR
APOSOR309218-1G APOSOR309218-250MG
7,8-Dichloro-4-quinolinol
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Fórmula: C₉H₅Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272453
Número CAS: 871217-91-3