Print…
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309215-1G OR309215-5G
APOSOR309215-1GEA 317 EUR
APOSOR309215-1G APOSOR309215-5G
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00841563
Número CAS: 88752-76-5