Print…
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309207-1G OR309207-5G
APOSOR309207-1GEA 0 EUR
APOSOR309207-1G APOSOR309207-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06254736
Número CAS: 92513-40-1