Print…
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR309201-1G OR309201-5G
APOSOR309201-1GEA 289 EUR
APOSOR309201-1G APOSOR309201-5G
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₇BrClN
Peso Molecular: 256.5300 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684154
Número CAS: 113092-96-9