Print…
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30919-5G OR30919-1G OR30919-25G
APOSOR30919-5GEA 24.8 EUR
APOSOR30919-5G APOSOR30919-1G APOSOR30919-25G
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699674
Número CAS: 89642-50-2