Print…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
OR309157-5G OR309157-1G
APOSOR309157-5GEA 40.6 EUR
APOSOR309157-5G APOSOR309157-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₃
Ponto de ebulição: 285…291 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179040
Número CAS: 114214-69-6